Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human nerve (supraorbital lymph node metastasis)
Relevant disease(s):
metastasis
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 46, Hypodiploid to pseudodiploid, abnormalities
Morphology:
Epithelial-like
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human nerve (supraorbital lymph node metastasis)
packaging
tube of 5 μg 90022302-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90022302-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46, Hypodiploid to pseudodiploid, abnormalities
morphology
Epithelial-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metastasis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Ludzki nerwiakowłókniak, przerzuty do okolicy nadoczodołowej
Wykazuje umiarkowaną aktywność beta-hydroksylazy dopaminy. Fluorescencja indukowana formaldehydem wskazuje na wewnątrzkomórkowe katecholaminy.
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 1 mM pirogronianu sodu (NaP) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:10 do 1:20 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?