DAR, E human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 94082248-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082248-1VL
pochodzenie etniczne
Caucasian
płeć
female
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Opis linii komórkowej
Profil DNA
B: 44 15
HLA DRB1: 07 1201
HLA DRB3: 202
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 2.1 4.1
HLA DQA1: 0501 0201
HLA DQB1: 0201 0301
HLA DPB1: 0401 1001
Profil serologiczny
HLA A ief:
HLA C: 3
HLA B: 44 62
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)