Kluczowe dokumenty
167 BLCL human cell line
94031641, IHW Number: SLE, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 94031641-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94031641-1VL
pochodzenie etniczne
Caucasian
płeć
female
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis linii komórkowej
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
Profil DNA
Not specified
Profil serologiczny
HLA A: 25 30
HLA C: 3 6
HLA B: 13 35
HLA DR: 7 0
HLA DQ: 0 2
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883) + 2mM Glutamine (G7513) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS) (F2442). Once a growing culture is established the FBS concentration can be reduced to 10%.
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma ograniczenia i może być dostarczana wyłącznie organizacjom akademickim i non-profit. Kwasy nukleinowe mogą być dostarczane wszystkim badaczom, w tym badaczom z organizacji komercyjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)