Kluczowe dokumenty
C1300 CLONE NA
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93120817, mouse nerve, Neuronal-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse nerve
opakowanie
tube of 5 μg 93120817-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120817-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Neuronal-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Neuroblastoma myszy
Opis linii komórkowej
CLONE NA jest podklonem Neuro-2a, klonalnej linii mysich komórek neuroblastoma C1300. Komórki zostały wyselekcjonowane pod kątem spontanicznych mutacji z niedoborem HGPRT w obecności 8-azaguaniny. Ta linia komórkowa została wyeliminowana przez mykoplazmę w ECACC.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Hodowle mogą nie tworzyć pełnej monowarstwy, zanim wymagana będzie subkultura.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)