Kluczowe dokumenty
AFRC MAC 156
Reactivity: Anti-Cytokinin, plant, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 93090996
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Rat Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 93090996-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93090996-1VL
ImmunoDon
F344 rat spleen
Szpiczak
NS0
Reaktywność
Anti-Cytokinin, plant
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS0 x śledziona szczura F344
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko roślinnej cytokininie izopentenyladenozynie (2iPA).
Immunogen
Izopentenyladenozyna
Zastosowanie
Detektor 2iPA w tkankach roślinnych
Izotypem przeciwciała monoklonalnego wytwarzanego przez tę linię komórkową jest szczurze IgG2a.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)