Kluczowe dokumenty
C0045
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 91090410-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91090410-1VL
Numer panelu HRC
1
pochodzenie etniczne
UK Caucasian
płeć
female
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not Specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Pochodzenie linii komórkowej
UK Caucasian Female
Opis linii komórkowej
A B-lymphoblastoid cell line derived from a randomly selected Caucasian blood donor whose parents and grandparents were born in the UK or Ireland. The cell line was generated by Epstein-Barr Virus (EBV) transformation of peripheral blood lymphocytes.
This cell line is part of the European Collection of Cell Cultures (ECACC) Human Random Control (HRC) collection. The HRC collection consists of more than 700 B-lymphoblastoid cell lines derived from randomly selected Caucasian blood donors whose parents and grandparents were born in the UK or Ireland. The HRC collection can be used as a renewable control population for genetic research.
Zastosowanie
As part of the Human Random Control collection this cell line can be used as a renewable source of genomic DNA reference material for a wide range of genetic research applications.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 20% FBS / FCS (F2442). Once a growing culture is established the FBS concentration can be reduced to 10%.
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3 x 105 - 2 x 106 cells/ml; 5% CO2, 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)