IL-A88
Reactivity: Anti-MHC class I, bovine, 91072534, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 91072534-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91072534-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
P3X63Ag8.653
Reaktywność
Anti-MHC class I, bovine
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz P3X63Ag8.653 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko bydlęcym cząsteczkom MHC klasy I (determinanta monomorficzna).
Immunogen
Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej bydła.
Zastosowanie
Wyliczenie populacji limfocytów bydlęcych.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowlę w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki te mogą wymagać mysich komórek zasilających makrofagi po reanimacji.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)