IL-A11
91072511, Reactivity: Anti-CD4, bovine, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 91072511-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91072511-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
P3X63Ag8
Reaktywność
Anti-CD4, bovine
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz P3X63Ag8 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko antygenowi BoCD4, bydlęcemu odpowiednikowi ludzkiego CD4 znajdującemu się na limfocytach T pomocniczych/indukujących.
Immunogen
Limfocyty alloreaktywne bydła
Zastosowanie
Wyliczanie populacji limfocytów bydlęcych
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)