Kluczowe dokumenty
TM3
91060526, mouse testis, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
TM3, 91060526
pochodzenie biologiczne
mouse testis
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Prostaglandin F2a
receptory
Epidermal growth factor (EGF), Androgen, Oestrogen, Progesterone
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mouse BALB/c testis, Leydig cell
Opis linii komórkowej
Originated from primary cultures of Leydig cell enriched preparations from normal testes of 11-13 day old BALB/c nu/+ mice. Characteristics similar to primary cultures of Leydig cells. Responds to leuteinising hormone but not FSH. In the presence of LH the cells are capable of metabolising cholesterol. These cells are non-tumourigenic.
Zastosowanie
Hormone studies
pożywka hodowlana
Ham′s F12 + DMEM (1:1) + 2mM Glutamine + 5% Horse Serum (HS) + 2.5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:200 i.e. seeding at 1x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37²C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)