Kluczowe dokumenty
FRTL-5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91030711, rat thyroid, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
rat thyroid
opakowanie
tube of 5 μg 91030711-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91030711-1VL
tryb wzrostu
Adherent aggregates
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Thyroglobulin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Tarczyca szczura
Opis linii komórkowej
Ta linia komórek tarczycy została utworzona z prawidłowych gruczołów tarczycy pochodzących od 5-6-tygodniowych szczurów Fischera. FRTL-5 jest klonalną linią stale hodowanych komórek FRTL uzyskanych poprzez sukcesywną izolację klonalną. Komórki te charakteryzują się zachowaniem wysoce zróżnicowanych cech tarczycy, takich jak wydzielanie tyreoglobuliny i stężenie jodków. Komórki FRTL-5 zostały wykorzystane jako testy mierzące aktywność stymulującą ludzkich immunoglobulin autoimmunologicznych od pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa. Mają tendencję do wzrostu w trójwymiarowych strukturach, nie tworzą monowarstw.
Zastosowanie
Badanie komórek tarczycy, zależności i wydzielania hormonów.
pożywka hodowlana
Podłoże Coon's modified Ham's F12 (lub Kaign's modified Ham's F12 + 45mg/L kwasu askorbinowego + 18mg/L inozytolu) + 2mM glutaminy + 10μg/ml insuliny + 10nM hydrokortyzonu + 5μg/ml transferyny + 10ng/ml octanu gly-his-lys + 10ng/ml somatostatyny + 5% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 10mU/ml TSH. Alternatywnie do zmodyfikowanej pożywki Ham's F12 firmy Coon's, możliwe jest użycie zmodyfikowanej pożywki Ham's F12 firmy Kaign's uzupełnionej o 45mg/L kwasu askorbinowego i 18mg/L inozytolu.
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:3, tj. wysiać 3-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)