Kluczowe dokumenty
L45
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
Porcine blood
opakowanie
tube of 5 μg 91012320-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91012320-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Modal no. 36.5
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Komórki T krwi obwodowej świni
Opis linii komórkowej
Jedna z serii linii komórkowych utworzonych z jednojądrzastych komórek knura(Sus scrofa domestica L), któremu wstrzyknięto komórki Shimozuma wytwarzające świński retrowirus (Tsukuba-1). Komórki wykazują ekspresję MSA4. Komórki zawierają cząsteczki retrowirusa, ale są ujemne w teście RT.
Profil DNA
Not specified
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 1 mM pirogronian sodu (NaP) + 0,05 mM 2-merkaptoetanol (2ME) + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w temperaturze od 100 000 do 1 000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C. Komórki rosną jako małe grudki.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)