Kluczowe dokumenty
PI.1 Ut
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
raccoon uterus
opakowanie
tube of 5 μg 90111909-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90111909-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 38
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Macica szopa pracza
Opis linii komórkowej
Pochodzi z trypsynizowanej tkanki macicy dorosłej samicy szopa pracza. Pl.1Ut został opracowany do badań nad wirusami kotów i psów, ponieważ Racoon jest jednym z niewielu zwierząt, które są podatne na oba.
Zastosowanie
Badania nad wirusami: wirusy kotów i psów
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) należy podzielić w stosunku 1:2 do 1:3, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2, przemywając 3 razy 0,255 trypsyną lub trypsyną/EDTA; 5%CO2; 37°C. Skończona żywotność; maksymalnie 90 pasaży. Tempo wzrostu jest bardzo wolne.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)