Kluczowe dokumenty
E4181324 human cell line
88052011, IHW Number: 9011
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
pochodzenie etniczne
Australian Caucasasian
płeć
male
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Consanguineous: No
Opis linii komórkowej
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
Profil DNA
A: 101
Cw: 1202
B: 52011
HLA DRA: 102
HLA DRB1: 15021
HLA DRB5: 102
HLA DRB6: 201
HLA DQAP: 1.2
HLA DQA1: 103
HLA DQB1: 601
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 02012 0401
Profil serologiczny
HLA A: 1
HLA A ief: 1
HLA B: 52
HLA B ief: 52
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 12
HLA DR: 15
HLA DR51: 51
HLA DQ: 6
HLA DP: 2 4
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883) + 2mM Glutamine (G7513) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS) (F2442). Once a growing culture is established the FBS concentration can be reduced to 10%.
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma ograniczenia i może być dostarczana wyłącznie organizacjom akademickim i non-profit. Kwasy nukleinowe mogą być dostarczane wszystkim badaczom, w tym badaczom z organizacji komercyjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)