Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa LoVo
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87060101, human colon (supraclavicular lymph node metastasis), Epithelial
Synonim(y):
Komórki LoVo
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human colon (supraclavicular lymph node metastasis)
opakowanie
tube of 5 μg 87060101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87060101-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 49, (2n=46)
morfologia
Epithelial
produkty
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak okrężnicy
Opis linii komórkowej
Pochodzi z guza przerzutowego w lewej okolicy nadobojczykowej 56-letniego mężczyzny z gruczolakorakiem okrężnicy. Komórki wytwarzają antygen zarodkowy carcino (CEA).
Zastosowanie
Ludzka linia komórkowa LoVo jest częścią trójwymiarowego (3D) heterotypowego modelu sferoidalnego opracowanego w celu oceny środków immunoterapii nowotworów in vitro. Została ona wykorzystana do przetestowania in vitro właściwości cytotoksycznych i antyproliferacyjnych olejku eterycznego z kory macierzystej C. lechleri .[1][2]
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11,13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 10,11
THO1: 9.3
TPOX: 8,9
vWA: 17,18
pożywka hodowlana
Ham's F12 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.