Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa MG-63
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86051601, human bone, Fibroblast
Synonim(y):
Komórki MG63
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human bone
opis
Human osteosarcoma
opakowanie
tube of 5 μg 86051601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86051601-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 66; hypotriploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Inducible interferon
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kostniakomięsak
Opis linii komórkowej
Z kostniakomięsaka 14-letniego mężczyzny. Wytwarza wysoką wydajność interferonu po superindukcji kwasem poliinozynowo-policytydylowym, cykloheksamidem i aktynomycyną. Antygenowo interferon MG-63 jest bliżej spokrewniony z ludzkim fibroblastem niż z interferonem leukocytów.
Zastosowanie
Badania indukcji interferonem
Wykorzystano ludzką linię komórkową MG-63:
  • w celu zbadania cytotoksyczności ekstraktów akrylowego cementu kostnego na komórkach MG-63[1]
  • do wytwarzania trójwymiarowych (3-D) nisz i badania żywotności komórek, adhezji i proliferacji komórek MG-63[2]
  • jako pozytywna kontrola dla procedury immunobarwienia[3]
  • badanie interakcji i wpływu tytanu funkcjonalizowanego lizofosfatydanem na komórki MG-63[4]
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,19
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)