Przejdź do
Linia komórkowa SAOS-2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89050205, human bone, Epithelial-like
Synonim(y):
Komórki SAOS2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human bone
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 46, (P1) Hyperploid to hypopentaploid
Morphology:
Epithelial-like
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human bone
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 89050205-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89050205-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46, (P1) Hyperploid to hypopentaploid
morphology
Epithelial-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Linia komórkowa SAOS-2 została wykorzystana do zbadania znaczenia cykliny D1 dla aktywności hydroksyamidu kwasu litocholowego (LCAHA). Wykorzystano ją również do badania wpływu warstw węgla diamentopodobnego (DLC) wzbogaconego chromem na adhezję i proliferację komórek.
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 12,13
D16S539: 12,13
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 18
Ludzki pierwotny mięsak kościopochodny
Pochodzi od 11-letniej kobiety rasy kaukaskiej. Pacjent był leczony RTG, metotreksatem, adriamycyną, winkrystyną, cytoksanem i aramycyną-C. Fenotyp linii komórkowej HLA: A2,3;Bw16,w47.
Preparation Note
McCoy's 5a + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_86010202CB_90110522CB_86112810
CACO-2 Cell Line human NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86010202, human colon (Caucasian colon adenocarcinoma), Epithelial
CACO-2 Cell Line human
vibrant-m
G-292 Klon A141B1
vibrant-m
KHOS-240S
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89050205, human bone, Epithelial-like
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86010202, human colon (Caucasian colon adenocarcinoma), Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
morphology
Epithelial-like
morphology
Epithelial
morphology
Not specified
morphology
Epithelial
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
biological source
human bone
biological source
human colon (Caucasian colon adenocarcinoma)
biological source
human bone
biological source
human bone
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does this cell line express CYP1a2 or CYP3a4
    1 answer
    1. Saos-2 cells, derived from human osteosarcoma, are known to express the cytochrome P450 enzymes CYP1A2 and CYP3A4. However, the production of this cell line does not include the expression profiles of these specific enzymes in the standard characterization of the Saos-2 cell line.
      Helpful?
  2. Is this product DNA or the actual cell line? From your webpage, it is unclear
    1 answer
    1. The 89050205-DNA-5UG package is the purified DNA. The 89050205-1VL package is the crypreserved cell line.