Kluczowe dokumenty
CCRF-HSB-2
85112801, human blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
CCRF-HSB-2, 85112801, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 85112801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85112801-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
2n = 46
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ostra białaczka limfoblastyczna u ludzi rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Linia limfoblastoidalna T uzyskana z krwi obwodowej 11-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej z ostrą białaczką limfoblastoidalną, która została ośmiokrotnie pasażowana przez nowonarodzone chomiki syryjskie. Mogą być one hodowane do wysokiej gęstości w hodowli zawiesinowej typu spinner.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 10,12
D16S539: 9,13
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 9,10
TPOX: 8
vWA: 18,19
pożywka hodowlana
IDMEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 5-8x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Maksymalna gęstość komórek 2-3x1 000 000 komórek/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)