Kluczowe dokumenty
NIH-3T3D4
85111801, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
NIH-3T3D4, 85111801, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
pochodzenie biologiczne
mouse embryo
opakowanie
tube of 5 μg 85111801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85111801-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Produkt utracił inhibicję kontaktową
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz szwajcarska zarodek NIH
Opis linii komórkowej
Pochodzi z linii komórkowej NIH-3T3. Nie wykazuje już inhibicji kontaktowej.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:8 do 1:10, tj. wysiewać przy 2x10 000 do 2x100 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)