Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse blood
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Lymphoblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Linia komórkowa NS0 bez surowicy, 03061601
biological source
mouse blood
description
Mouse myeloma, serum-free
manufacturer/tradename
ECACC
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Partner fuzji do generowania hybrydoma bez surowicy.
Biochem/physiol Actions
Linia komórkowa NS0 (nr katalogowy Sigma 85110503) przystosowana do wzrostu w pożywce bez surowicy EX-CELL® NS0 Serum-Free Medium for NS0 Cells (Sigma 14650C). Nadaje się do stosowania jako fuzja macierzysta do generowania hybrydoma bez surowicy. Linia komórkowa NS0 jest własnością Medical Research Council (MRC). ECACC nie jest w stanie dostarczyć tej linii komórkowej lub jej pochodnych podmiotom komercyjnym, chyba że wcześniej uzyskano licencję od LifeArc (wcześniej znanej jako MRC Technology). Wnioski o komercyjne wykorzystanie tej linii komórkowej będą przekazywane do LifeArc.
Szpiczak mysi, bez surowicy
Preparation Note
EX-CELL®NS0Serum-Free Medium for NS0 Cells (Sigma 14650C) + 8mM L-glutaminy (G7513). W przypadku zamrażania komórek należy użyć EX-CELL®NS0Serum-Free Medium for NS0 Cells (Sigma 14650C) + 8mM L-glutaminy (G7513) + 10% DMSO (D2650).
Żywotność może być niska podczas resuscytacji i może początkowo dalej spadać. Pełna regeneracja może potrwać do 2 tygodni. Niezbędne jest odwirowanie w celu usunięcia krioprotektantu. Szybko rozmrozić zamrożoną ampułkę w łaźni wodnej w temperaturze 37°C przez 1-2 minuty. Przenieś zawartość do probówki wirówkowej i powoli dodaj 5-10 ml podgrzanego podłoża wzrostowego. Wyjmij próbkę do liczenia. Wirować z prędkością 100 g przez 2-3 minuty w celu uzyskania osadu komórek i wysiać je w stosunkowo wysokiej gęstości 5-7 x 105 komórek/ml. Pozostawić kolbę hodowlaną w pozycji pionowej i regularnie obserwować do momentu pojawienia się żywotnych proliferujących komórek. Po założeniu hodowli stosować stosunek podziału 1:2 co około 4 do 5 dni; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?