Merck
TR6Bc1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse nerve
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Glial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse nerve
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 85042301-DNA-5UG, pkg of vial of cells 85042301-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Glial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Tumourigenicity studies
Biochem/physiol Actions
Guz indukowany nitrozomocznikiem etylu u myszy C3H. Myszy, wywodzący się z nerwu trójdzielnego i mózgu; łatwo przeszczepialny i histologicznie przypominający schwannoma. Hodowane komórki tworzą wyraźne procesy, przypominają 33B (numer katalogowy Sigma. 85081901) morfologicznie, zawierają obfite cząsteczki typu C.
Schwannoma myszy C3H.He
Preparation Note
DMEM + 2mM Glutamina + 10% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)