RED.1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse blood
opakowanie
tube of 5 μg 85092601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85092601-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Aneuploid
morfologia
Lymphoblast
produkty
Rauscher virus
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Limfoblast białaczkowy myszy
Opis linii komórkowej
Linia komórek białaczki erytroidalnej indukowanej wirusem Rauschera. Wiadomo, że wytwarza niewielkie ilości wirusa Rauschera (wirusa białaczki mysiej).
Zastosowanie
Badania nad nowotworami i wirusami: Wirus Rauschera
pożywka hodowlana
DMEM lub RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Przed podhodowlą/zamrożeniem pożywka do hodowli komórkowej powinna stać się kwaśna. Ograniczona żywotność in vitro, dlatego należy jak najszybciej zamrozić bank macierzysty składający się z co najmniej 10 ampułek.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)