Kluczowe dokumenty
YTH 913.12
11060810
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
Szpiczak
Y3.AG.1.2.3
Reaktywność
Human CD28
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Przeciwciało monoklonalne, mysie CD45
Opis linii komórkowej
Hybrydoma szczura wytwarzająca przeciwciało przeciwko ludzkiemu CD28. Numer referencyjny Cambridge Enterprise AB113:www.enterprise.cam.ac.uk.
Immunogen
Aktywowane ludzkie limfocyty T
pożywka hodowlana
IDMEM (I3390) + 2 mM L-glutamina (G7513) + 5% FBS / FCS (F2442). Tam, gdzie komórki są hodowane w warunkach statycznych, może być wymagane 0,02% EDTA, trypsyna (T4424) lub mieszanie mechaniczne, aby usunąć je z plastiku.
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9 x105 komórek/ml. 5%CO2; 37 °C. Gęstość nasycenia 9 x105/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)