HCA-2, from human colon, 06061901, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
pochodzenie biologiczne
human colon
opakowanie
tube of 5 μg 06061901-DNA-5UG pkg of vial of cells 06061901-1VL
Wyhodowana z gruczolakoraka esicy u 83-letniej pacjentki. Gruczolakorak był dobrze zróżnicowany i określony jako stadium C Dukesa. Imperial College Innovations oświadczył, że ta linia komórkowa nie może być dostarczana organizacjom komercyjnym.
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:2 do 1:10 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 7,5%CO2; 37 °C. Sugerowana gęstość wysiewu 2-4x10 000 komórek/cm2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)