CAS4104-EP
Caps for Eppendorf® S-4-104 & S-4x750 Rotors
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
aerosol-tight
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638937 (NA)
Eppendorf® 5820748001 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)