Polecane produkty
mp
118-122 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11NO4/c12-9(13)6-11-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,14)(H,12,13)
Klucz InChI
CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3