Przejdź do
C7206
Z-Gly-OH
99%
Synonim(y):
Z-Glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
219,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
843,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2OOCNHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-516-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
526877
219,75 zł
Cena katalogowa293,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
beige
mp
118-122 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11NO4/c12-9(13)6-11-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
General description
Z-Gly-OH, also known as N-benzyloxycarbonylglycine, is an amino acid widely used in solution phase peptide synthesis.
Application
Z-Gly-OH is a versatile reagent that can be used to synthesize a variety of compounds such as:
  • glycine-derived peptides like Z-Gly-DL-Ala-OBzl and Z-Gly-L-Ala-OBzl
  • glycine N-substituted amides such as glycine-N-methylamide hydrochloride and glycine-N-isopropylamide hydrochloride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
968401542050199
description
99%
description
≥99.0% (NT)
description
≥99.0% (T)
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
99%
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.5% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
118-122 °C (lit.)
mp
259 °C (dec.) (lit.)
mp
86-89 °C
mp
220-240 °C
color
beige
color
-
color
-
color
white
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)