C7117
Anti-Cullin-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Cul1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extract of human colon carcinoma HCT-116 cell line and whole cell extract of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CUL1(8454)
mouse ... Cul1(26965)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3