Przejdź do
SML2410
ABC99
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-(4-Chlorobenzyl)-1,3-dioxohexahydroimidazo[1,5-a]pyrazin-2(3H)-yl 2,3-dihydro-4Hbenzo[b][1,4]oxazine-4-carboxylate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21ClN4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(ON(C(N1C2CN(CC1)CC3=CC=C(C=C3)Cl)=O)C2=O)N4C5=CC=CC=C5OCC4
InChI key
OZPZCETZTBBQBO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ABC99 is an N-hydroxyhydantoin (NHH) carbamate-based irreversible, potent and selective inhibitor against the serine hydrolase activity of the Wnt-deacylating enzyme NOTUM (IC50 = 13 nM against NOTUM-mediated labeling of fluorophosphonate (FP) probe), an enzyme that reverses the posttranslational O-linked palmitoleate modification of Wnt proteins. ABC99 prevents NOTUM-mediated negative regulation against Wnt3A-dependent cellular signaling (EC50 = 89 nM by HEK293T TOPflash reporter assay) with excellent selectivity over 65 other serine hydrolases, including PPT1.
Irreversible, potent and selective inhibitor against NOTUM serine hydrolase activity and sustanins Wnt3A-dependent signaling in the presence of NOTUM.
Inhibition of NOTUM has therapeutic use in treating degenerative diseases including osteopenia and osteoporosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1816SML2813SML2814
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)