Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł | |
| 500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
form
aqueous solution
Quality Level
specific activity
≥30 units/mg protein (biuret)
mol wt
62 kDa
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥30 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥20 units/mg protein | specific activity ≥50 units/mg protein |
| form aqueous solution | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt 62 kDa | mol wt 55 kDa | mol wt ~34 kDa | mol wt 64 kDa |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
| solubility 50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold) | solubility 50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble | solubility 50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold) | solubility - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
hcodes
signalword
Danger
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
QC Methods
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C5421-100UN | 04061832729183 |
| C5421-500UN | 04061832729190 |