Kluczowe dokumenty
C-40020
Sigma-Aldrich
HEPES Buffered Saline Solution
Hepes BSS (30 mM), 250 ml
Wybierz wielkość
250 ML
381,00 zł
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
381,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
aqueous solution
opakowanie
pkg of 250 ml
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
HEPES Buffered Saline Solution
Zastosowanie
HEPES Buffered Saline Solution is prepared from raw materials of the highest quality using tissue culture grade water and provided in a ready-to-use format. It is a component in the PromoCell DetachKits designed for the safe and efficient detachment of primary human cells in routine subculturing.
Jakość
All lots of PromoCell HEPES Buffered Saline Solution are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria).
Przechowywanie i stabilność
Store HEPES Buffered Saline Solution at -20°C immediately after arrival. If stored properly, the product is stable until the expiry date stated on the label.
Rutyna subkultury
Click here for more information.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Come fare per ottenere la composizione del buffer nel dettaglio? è sterile?
    1 answer
    1. This product is a sterile solution. Please see formulation below:
      Helpful?
  2. What is the pH of product
    C-40020 HEPES Buffered Saline Solution ?
    1 answer
    1. The pH of product C-40020 HEPES Buffered Saline solution is around 7.2 to 7.4