Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł 1904,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1904,00 zł
Cena katalogowa2240,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
antigen 135 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rabbit, cat, chicken, human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using protease-digested animal heart sections, indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured MDBK cells, western blot: 1:200
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... CDH2(414745)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form whole antiserum | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt antigen 135 kDa | mol wt antigen 135 kDa | mol wt antigen ~130 kDa | mol wt antigen 135 kDa |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C3678-.2ML | 04061837873164 |