Przejdź do
SAB4200731
Przeciwciało anty-Pan-Cadherin, mysie monoklonalne
clone CH-19, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-PanCadherin
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CH-19, monoclonal
Application:
IF, IHC
Citations:
9
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
CH-19, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
~135 kDa
species reactivity
guinea pig, canine, frog, bovine, human, cat, monkey, rabbit, mouse, ferret, snake, hamster, chicken, Psammomys (sand rat), rat
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using HeLa cell extract, immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDH1(999)
General description
N-kadheryna, znana również jako kadheryna-2 (CDH2) lub kadheryna neuronalna (NCAD), jest zmapowana na ludzkim chromosomie 18q12.1. N-kadheryna ma ektodomeny składające się ze 110 aminokwasów i jest nazywana zewnątrzkomórkową domeną kadheryny (EC). Domeny EC są krytyczne dla funkcji adhezyjnej N-kadheryny.
Przeciwciało anty-Pan-Cadherin, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy CH-19 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi kurzej N-kadheryny z dodatkową N-końcową resztą lizyny sprzężoną z KLH.
Application
Przeciwciało anty-Pan-Cadherin, mysie monoklonalne może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • immunohistochemia
Biochem/physiol Actions
Monoclonal Anti-Pan-Cadherin rozpoznaje kadherynę pochodzącą od człowieka, myszy, małpy, bydła, kurczaka, szczura, fretki, psa, królika, świni, świnki morskiej, chomika, kota, żaby, węża i psammomys. Monoclonal Anti Pan-Cadherin reaguje z wysoce konserwatywną sekwencją na cytoplazmatycznym C-końcu białka N-kadheryny.
N-kadheryna odgrywa kluczową rolę w neurulacji, która obejmuje przejście płytki nerwowej w cewę nerwową. Jest obecna w błonie synaptycznej i dimeryzuje po indukcji synaptycznej i pośredniczy w aktywności synaptycznej. N-kadheryna pośredniczy w adhezji komórka-komórka w siatkówce, ale sprzyja progresji guza w siatkówczaku. Jest ona regulowana w górę w nowotworach i ma kluczowe znaczenie dla inwazji komórek. Nieregularna dystrybucja N-kadheryny jest związana z kardiomiopatią rozstrzeniową. Mutacje w genie CHD2 mogą prawdopodobnie przyczyniać się do zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) i zaburzeń Tourette'a (TD).
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)