Kluczowe dokumenty
C-27001
Sigma-Aldrich
Pożywka do wzrostu osteoblastów
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Wybierz wielkość
500 ML
1660,00 zł
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
1660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
aqueous solution
opakowanie
pkg of 500 ml
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Pożywka do wzrostu osteoblastów (gotowa do użycia)
Zastosowanie
Pożywka Osteoblast Growth Medium została zoptymalizowana pod kątem hodowli in vitro ludzkich osteoblastów. Płodowa surowica cielęca w pożywce jest ściśle testowana pod kątem optymalnej wydajności. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do osteoblastów bydlęcych, mysich i szczurzych, a także linii komórkowych osteoblastów. Zalecane dla: Ludzkie osteoblasty (HOB)
Opakowanie
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vial
Jakość
All lots of PromoCell Osteoblast Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human osteoblasts. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested osteoblasts. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Uwaga dotycząca przygotowania
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,1 ml / ml
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty zachowują stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu SupplementMix do Basal Medium, okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Rutyna subkultury
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Primary human osteoblasts and media for the optimal growth and mineralization of human osteoblast cultures. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Pierwotne ludzkie osteoblasty i pożywki do optymalnego wzrostu i mineralizacji ludzkich kultur osteoblastów. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywek i stosowania produktu.
Powiązane treści
Cell culture protocol used to differentiate primary human osteoblasts into bone cells in 2-3 weeks.
Protokół hodowli komórkowej stosowany do różnicowania pierwotnych ludzkich osteoblastów w komórki kostne w ciągu 2-3 tygodni.