Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka do mineralizacji osteoblastów (gotowa do użycia)
Application
Osteoblast Mineralization Medium zostało opracowane w celu skutecznej indukcji silnej mineralizacji w hodowlach ludzkich osteoblastów. Rozległe pozakomórkowe złogi wapnia można zaobserwować po 21 dniach, postępując zgodnie z prostym, jednoetapowym protokołem. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do osteoblastów bydlęcych, mysich i szczurzych, a także linii komórkowych osteoblastów. Zalecane dla: ludzkich osteoblastów (HOB)
Preparation Note
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty zachowują stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu SupplementMix do Basal Medium, okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Zawiera wszystkie czynniki wzrostu i suplementy niezbędne do mineralizacji ludzkich osteoblastów.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Osteoblast Mineralization Medium are tested for their capacity to induce mineralization in primary human osteoblasts. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 100 ml | description Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml | description SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml | description Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml |
| form liquid | form aqueous solution | form aqueous solution | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?