Kluczowe dokumenty
C-12750
Sigma-Aldrich
Ludzkie chondrocyty (HCH)
500,000 proliferating cells
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
pochodzenie biologiczne
human articular cartilage (knee and hip joints)
opakowanie
pkg of 500,000 cells
morfologia
(chondrocytes)
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Pochodzenie linii komórkowej
Chrząstka
Zastosowanie
Pierwotne ludzkie chondrocyty (HCH) są izolowane z normalnej ludzkiej chrząstki stawowej ze stawów kolanowych i biodrowych (informacje o źródle partii są dostępne na żądanie) i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. PromoCell HCH są rutynowo testowane pod kątem zdolności do różnicowania w sferoidach 3D. Chrząstka stawowa pokrywa stawy między kośćmi i nie zawiera naczyń krwionośnych, limfatycznych ani włókien nerwowych. Składa się tylko z jednego wyspecjalizowanego typu komórek, chondrocytów, które wytwarzają i utrzymują macierz zewnątrzkomórkową chrząstki, tj. kolagen (głównie typu II) i proteoglikany (głównie agrekan).
Jakość
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Chondrocytes. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Furthermore, each lot is routinely tested for the capacity to differentiate in 3D spheroids. Growth performance is tested through multiple passages up to 10 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV and HCV, and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Ostrzeżenie
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Rutyna subkultury
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Inne uwagi
Zalecana gęstość pożywki: 10000 - 20000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Testowane różnicowanie Gwarantowane podwojenie populacji: >10
Polecane produkty
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pierwotne ludzkie komórki chondrocytów i zoptymalizowane pożywki do hodowli chondrocytów in vitro. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywek i stosowania produktu.
Primary human chondrocyte cells and optimized growth media for the in vitro cultivation of chondrocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.