Przejdź do
C-12710
Ludzkie chondrocyty (HCH)
500,000 cryopreserved cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human articular cartilage (knee and hip joints)
Morphology:
(chondrocytes)
7650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human articular cartilage (knee and hip joints)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(chondrocytes)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie chondrocyty (HCH) są izolowane z normalnej ludzkiej chrząstki stawowej ze stawów kolanowych i biodrowych (informacje o źródle partii są dostępne na żądanie) i są dostarczane w formacie kriokonserwowanym. HCH są rutynowo testowane pod kątem ich zdolności do różnicowania w sferoidach 3D. Chrząstka stawowa pokrywa stawy między kośćmi i nie zawiera naczyń krwionośnych, limfatycznych ani włókien nerwowych. Składa się tylko z jednego wyspecjalizowanego typu komórek, chondrocytów, które wytwarzają i utrzymują macierz zewnątrzkomórkową chrząstki, tj. kolagen (głównie typu II) i proteoglikany (głównie agrekan).
Biochem/physiol Actions
Chrząstka
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Chondrocytes. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Furthermore, each lot is routinely tested for the capacity to differentiate in 3D spheroids. Growth performance is tested through multiple passages up to 10 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV and HCV, and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 10000 - 20000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Testowane różnicowanie Gwarantowane podwojenie populacji: >10
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-12750C-12901C-14070
description
500,000 cryopreserved cells
description
500,000 proliferating cells
description
Isolated from cord blood, single donor, ultra-pure, 25 million cryopreserved cells
description
1 million cells per pellet
biological source
human articular cartilage (knee and hip joints)
biological source
human articular cartilage (knee and hip joints)
biological source
human umbilical cord blood
biological source
human articular cartilage (knee and hip joints)
morphology
(chondrocytes)
morphology
(chondrocytes)
morphology
(mononuclear)
morphology
(chondrocytes)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 25,000,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie chondrocyty (HCH)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)