Przejdź do
C-12642
Ludzkie komórki nabłonkowe małych dróg oddechowych (HSAEpC)
500,000 cryopreserved cells
Synonim(y):
Komórki HSAEpC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human (bronchiole)
Morphology:
(epithelial)
Relevant disease(s):
asthma
7760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human (bronchiole)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(epithelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
asthma
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Pierwotne ludzkie komórki nabłonkowe małych dróg oddechowych (HSAEpC) są izolowane z dystalnej części ludzkich dróg oddechowych w obszarze oskrzeli 1 mm i są dostarczane w formacie kriokonserwowanym. Dalsza część dróg oddechowych składa się głównie z pęcherzyków płucnych, które są kulistymi wypustkami oskrzelików oddechowych i są głównymi miejscami wymiany gazowej z krwią. HSAEpC kwalifikują się do badań funkcjonalnych w celu zbadania zaburzeń, takich jak astma lub zapalenie płuc.
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie komórki nabłonkowe małych dróg oddechowych (HSAEpC) służą jako modelowy system hodowli komórkowej do badań odpowiedzi immunologicznej in vitro. Hodowla 3D HSAEpC skutecznie naśladuje komórki in vivo. Komórki 3D są bardziej żywotne, funkcjonalne i wydajne w badaniach odpowiedzi immunologicznej w porównaniu do komórek 2D.[1]
Application
Można stosować ludzkie komórki nabłonkowe małych dróg oddechowych (HSAEpC):
  • w nadekspresji integryny αvβ6[2]
  • w badaniach cytotoksyczności z ekstraktem olejowym Cannabis sativa
  • w badaniach transfekcji wysoce zjadliwym wirusem ptasiej grypy[3] i wirusem grypy A[4]
Biochem/physiol Actions
Oskrzela
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Epithelial Cells. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Furthermore, flow cytometric analyses for the cell-type specific marker cytokeratin are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość posiewu: 10000 - 15000 komórek na cm2Przepustowośćpo rozmrożeniu: P2Testowane markery: Cytokeratyna dodatniaGwarantowane podwojenie populacji: > 15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-14065502-05AC-12643
morphology
(epithelial)
morphology
(epithelial)
morphology
epithelial
morphology
(epithelial)
relevant disease(s)
asthma
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
asthma; autoimmune diseases; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
asthma
biological source
human (bronchiole)
biological source
human (bronchiole)
biological source
human bronchi (normal surface epithelium)
biological source
human (bronchiole)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)