Kluczowe dokumenty
BM991.9136.02
B Medical P900
Pharmacy / Lab Refrigerator
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
wejście AC/DC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
Parametry
4-15 °C temp. range
wys. × szer. × śr.
78.27 in. × 44.84 in. × 40.91 in.
pojemność
31.607 ft3
masa
601.86 lb
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
  • Premium - lodówka stojąca, apteczna
  • Drzwi ze szkła organicznego
  • 2 druciane półki
  • 3 szuflady ST z przednimi pokrywami
  • 4 kółka ze zintegrowanymi nóżkami
  • 7-calowy ekran dotykowy z kontrolą dostępu za pomocą karty zbliżeniowej
  • System alarmowy z podtrzymaniem bateryjnym
  • Port danych USB
  • Panel sterowania montowany na drzwiach
  • Elektroniczny dostęp do drzwi
  • Wewnętrzne oświetlenie LED
Zastosowanie
Chłodzenie laboratoryjne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)