Kluczowe dokumenty
BM991.8603.02
B Medical U401
Ultra Low Temperature Freezer
Synonim(y):
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
Produkt BM991.8603.02 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
Parametry
-40--86 °C temp. range
wys. × szer. × śr.
78.27 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
pojemność
15.927 ft3
masa
551.16 lb
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
  • Premium - zamrażarka stojąca o bardzo niskiej temperaturze
  • 3 półki ST
  • 4 kółka ze zintegrowanymi nóżkami
  • 7-calowy ekran dotykowy
  • System alarmowy z podtrzymaniem bateryjnym
  • Port danych USB
  • Panel sterowania montowany na drzwiach
  • Izolowane drzwi wewnętrzne
  • Kontrola dostępu za pomocą karty zbliżeniowej
  • Elektroniczny dostęp do drzwi
Zastosowanie
Chłodzenie laboratoryjne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)