BM991.1536.01
B Medical MT25
Transport Device (Box)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
Polecane produkty
Materiały
polyethylene device
Właściwości
CE compliant: no
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
pojemność
1.55 ft3
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
1.55 cu.ft., Passive, Transport Box, Capacity: (26) 450ml or (40) 270ml bag , Top Loading, Ext/Int: Molded Polyethylene, Cold Life: up to 109 hrs. At +32°C /up to 74 hrs. at +43°C
Zastosowanie
Cold Chain
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)