Kluczowe dokumenty
BAF189790002
Poxygrid® Contact Plate and Petri Dish Rack
Holds 30 x 60 mm dishes, epoxy-coated (steel)
Synonim(y):
stojak na płyty
Wybierz wielkość
1 EA
454,00 zł
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
454,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
epoxy-coated (steel)
Właściwości
Holds 30 x 60 mm dishes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18979-0002
rozmiar
76x229x127 mm
kompatybilność
for use with Contact Plate and Petri Dishes
Opis ogólny
Powlekany epoksydem, stalowy stojak druciany jest odporny na chemikalia i korozję oraz autoklawowalny w temperaturze 121°C (250°F).
  • Zapobiega wypadkom podczas transportu
  • Kompaktowy rozmiar maksymalizuje przestrzeń inkubatora i nie zagraca blatu roboczego
Informacje prawne
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1