BAF441700000
Microscope View-Pack®
Slide Holder with 3-Ring Binder
Wybierz wielkość
582,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
582,00 zł
Polecane produkty
Materiały
vinyl
Właściwości
16 pockets per page
Holds 16 x slides
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F44170-0000
rozmiar
230x270 mm
rozmiar rowka
1 × 3 in.
Opis ogólny
Organizuj, wyświetlaj i transportuj szkiełka mikroskopowe
- Zawiera dziesięć winylowych stron na szkiełka mikroskopowe o wymiarach 8 1/2 " x 10 1/2 "
- 16 szkiełek o wymiarach 25 x 75 mm (1" x 3") jest przechowywanych w oddzielnych kieszeniach na każdej stronie.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)