Kluczowe dokumenty
BAF189830000
8949 Taca inkubacyjna na szalki Petriego
Holds 100 mm Petri Dishes, dish capacity 4, white epoxy-coated (steel)
Wybierz wielkość
1 EA
514,90 zł
514,90 zł
Cena katalogowa542,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
514,90 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
514,90 zł
Cena katalogowa542,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
white epoxy-coated (steel)
Właściwości
Holds 100 mm Petri Dishes
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18983-0000
pojemność naczynia
4
Opis ogólny
Taca do inkubacji szalek Petriego bezpiecznie utrzymuje szalki Petriego o średnicy 100 mm (4") na stojaku inkubatora.
  • Doskonała pomoc w utrzymaniu porządku w hodowlach komórkowych
  • 28 otworów w dnie umożliwia przepływ powietrza; 19 mm (¾") średnicy
  • Stal pokryta białą powłoką epoksydową o grubości 1,6 mm (¹/16")
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121ºC (250ºF) przez 15-20 minut
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)