Kluczowe dokumenty
BAF451000001
Scienceware® gel incubating tray
W × L 9.0 cm (3.5 in.) × 9.0 cm (3.5 in.)
Wybierz wielkość
5 EA
325,85 zł
325,85 zł
Cena katalogowa343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
325,85 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
325,85 zł
Cena katalogowa343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F45100-0001
szer. × dł.
9.0 cm (3.5 in.) × 9.0 cm (3.5 in.)
Opis ogólny
Zminimalizuj zużycie drogich przeciwciał podczas inkubacji filtrów w procesie Western Blot, używając tacki o optymalnym rozmiarze.
  • Zawiera dołączoną pokrywkę chroniącą przed rozlaniem.
  • Tacki można sztaplować, zamykać i używać ponownie
  • Wykonane z polipropylenu
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C (250°F)
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jose R Quejada et al.
Nucleic acids research, 45(20), e172-e172 (2017-10-19)
Light-inducible systems allow spatiotemporal control of a variety of biological activities. Here, we report newly optimized optogenetic tools to induce transcription with light in mammalian cells, using the Arabidopsis photoreceptor Flavin Kelch-repeat F-box 1 (FKF1) and its binding partner GIGANTEA