Kluczowe dokumenty
BAF189050051
Centrifuge Tube Ice Rack
Rack Cover Only, polypropylene
Synonim(y):
Przechowywanie w zimnych rurach
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.22
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18905-0051
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szerokość
25.4 cm (9⅛ in.) × 13.3 cm (5¼ in.)
Opis ogólny
Duża taca do zatrzymywania rozlanych płynów Wygodne przechwytywanie rozlanych płynów podczas dekantacji lub przelewania niebezpiecznych lub toksycznych płynów z jednego pojemnika do drugiego. Rozmiar urządzenia jest idealny do przechwytywania wycieków o umiarkowanych rozmiarach na stole warsztatowym lub w terenie. Na wsporniku można umieścić kilka kolb, zlewek lub stojak z probówkami. Na tacy można również przechowywać niebezpieczne, żrące substancje, barwniki lub plamy.
  • Podwójna wygoda: Stojak na lód i system zabezpieczający przed dużymi wyciekami
  • Wytrzymały stojak na lód, który można ustawiać jeden na drugim, mieści około 67 uncji (2 litry) lodu.
  • Duża wanna chłodząca mieści dwadzieścia osiem 50 ml probówek wirówkowych
  • Trwała konstrukcja z polipropylenu zapewnia odporność chemiczną
  • Możliwość sterylizacji parą wodną
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)