Przejdź do
HS120388
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 25 x 5 mL tubes, blue, pk of 10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120388
Feature:
Holds 25 x 5 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 10
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
feature
Holds 25 x 5 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120388
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
22.6 mm
color
blue
General description
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120387HS120379HS120367
description
Holds 25 x 5 mL tubes, blue, pk of 10
description
Holds 25 x 5 mL tubes, white, pk of 10
description
Holds 144 x 0.2 mL tubes, white, pk of 10
description
Holds 16 x 50 mL tubes, blue, pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120388
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120387
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120379
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120367
feature
Holds 25 x 5 mL tubes
feature
Holds 25 x 5 mL tubes
feature
Holds 144 x 0.2 mL tubes
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
blue
color
white
color
white
color
blue
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)