BAF135511001
Bel-Art® Gel Staining Box with Cover
translucent polypropylene, size 5 × 5 × 2 in.
Wybierz wielkość
170,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
170,00 zł
Polecane produkty
Materiały
translucent polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13551-1001
rozmiar
5 × 5 × 2 in.
pojemność
750 mL
Opis ogólny
Wygodne barwienie, utrwalanie, odbarwianie i manipulowanie żelami do elektroforezy
- Pudełka z zatrzaskowymi pokrywkami posiadają odpływ z korkiem LDPE
- Do wyboru przezroczysty PMP lub ekonomiczna konstrukcja z polipropylenu
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)