Wybierz jeden z sześciu kolorów taśmy, które odpowiadają znanym kodom kolorów zagrożeń, aby podkreślić informacje dotyczące bezpieczeństwa zapisane na etykietach. Kolor żółty oznacza reaktywność chemiczną, zielony - etykiety bezpieczeństwa, niebieski - zagrożenia dla zdrowia, czerwony - łatwopalność, pomarańczowy - zagrożenie biologiczne, a biały może opisywać konkretne zagrożenie. Taśma jest produkowana na zamówienie z zastrzeżonych materiałów, które są odporne na wilgoć i większość rozpuszczalników. Przylega do materiałów pokrytych żywicą fluoropolimerową PTFE i każdej czystej powierzchni. Może wytrzymać maksymalną temperaturę 247 stopni C przez 30 minut.
Cechy i korzyści
Brak lepkich pozostałości po usunięciu taśmy
Znaki wykonane ołówkiem, długopisem lub markerem z tuszem rozpuszczalnikowym przetrwają większość warunków laboratoryjnych
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Write-on is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)