Kluczowe dokumenty
BAB617003400
H-B® Durac® Timer
Timing capacity : 99 Minute:59 Second, digital
Synonim(y):
alarm czasowy, czasomierz laboratoryjny, kieszonkowy timer
Wybierz wielkość
1 EA
108,00 zł
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
108,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
digital
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art B61700-3400
wyświetlacz szer. × wys.
48.3 mm × 15.2 mm
Opis ogólny
Jednokanałowy zegar sterujący posiada trzy przyciski ułatwiające obsługę.
Cechy i korzyści
Pojemność czasowa: 99 min: 59 sekund
Kierunek odliczania: w górę/w dół
Pamięć ostatnio ustawionego czasu
Alarm dźwiękowy; wyświetla czas, który upłynął po odliczaniu
Opcje montażu: połóż płasko na ławce, postaw na krawędzi do widoku pionowego, magnetyczny tył do mocowania na metalowej powierzchni
Wymaga jednej baterii AAA (w zestawie)
Informacje prawne
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)