Kluczowe dokumenty
B9680
Bay u9773
≥98% (HPLC), oil
Synonim(y):
6(R)-(4-Carboxyphenylthio)-5(S)-hydroxy-7(E),9(E),11(E),14(Z)-eicosatetraenoic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
oil
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: >25 mg/mL
ethanol: >25 mg/mL
inicjator
Bayer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
CCCCC\C=C/C/C=C\C=C\C=C\[C@@H](Sc1ccc(cc1)C(O)=O)[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C27H36O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-25(24(28)15-14-17-26(29)30)33-23-20-18-22(19-21-23)27(31)32/h6-7,9-13,16,18-21,24-25,28H,2-5,8,14-15,17H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/b7-6-,10-9-,12-11+,16-13+/t24-,25+/m0/s1
Klucz InChI
PKJINWOACFYDQN-RBVMPENBSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3